Thieno[3,2-d]pyrimidin-4(1H)-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3H,4H-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-one
T3301-1G T3301-5G
TCIAT3301-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAT3301-1G TCIAT3301-5G
Thieno[3,2-d]pyrimidin-4(1H)-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Thieno[3,2-d]pyrimidin-4(1H)-one
Formule: C₆H₄N₂OS
MW: 152,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00122140
Numéro CAS: 16234-10-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29b4183c45b8f82cdf7470c38bdc6ef84a59803c&vid=12c2baa153c6297a70edc43023e9370fb061829b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 221.0 to 225.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité