Trihexyphenidyl hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: alpha-Cyclohexyl-alpha-phenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride, Benzhexol hydrochloride, 1-Cyclohexyl-1-phenyl-3-(1-piperidyl)-1-propanol hydrochloride
T3303-5G T3303-25G
TCIAT3303-5GEA 101 EUR InStock
TCIAT3303-5G TCIAT3303-25G
Trihexyphenidyl hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Trihexyphenidyl hydrochloride
Formule: C₂₀H₃₁NO·HCl
MW: 337,93 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058212
Numéro CAS: 52-49-3
Merck Index: 14,09695
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b219cb5e75fbe2cffde63b46f8a3e9b48194012c&vid=b219cb5e75fbe2cffde63b46f8a3e9b48194012c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité