2-Triphenylenecarboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Triphenylene-2-carbaldehyde
T3304-200MG T3304-1G
TCIAT3304-200MGEA 117 EUR InStock
TCIAT3304-200MG TCIAT3304-1G
2-Triphenylenecarboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
2-Triphenylenecarboxaldehyde
Formule: C₁₉H₁₂O
MW: 256,30 g/mol
Point de fusion: 162°C
Numéro MDL: MFCD29089374
Numéro CAS: 96404-79-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=622c246f3cfe173eeff92b68ad09a4c65a87e9f8&vid=622c246f3cfe173eeff92b68ad09a4c65a87e9f8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité