Trospium chloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: rel-(1R,3r,5S)-3-(2-Hydroxy-2,2-diphenylacetoxy)spiro[bicyclo[3.2.1]octane-8,1'-pyrrolidin]-1'-ium chloride
T3305-200MG T3305-1G
TCIAT3305-200MGEA 71.5 EUR InStock
TCIAT3305-200MG TCIAT3305-1G
Trospium chloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Trospium chloride
Formule: C₂₅H₃₀ClNO₃
MW: 427,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD00865254
Numéro CAS: 10405-02-4
EINECS: 233-875-4
Merck Index: 14,09786
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité