trans,trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4'-propylbicyclohexyl-4-yl)biphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,4,5-Trifluoro-4'-((trans,trans)-4'-propyl-[1,1'-bi(cyclohexan)]-4-yl)-1,1'-biphenyl
T3319-1G T3319-5G
TCIAT3319-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAT3319-1G TCIAT3319-5G
trans,trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4'-propylbicyclohexyl-4-yl)biphenyl ≥98.0% (par GC)
trans,trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4'-propylbicyclohexyl-4-yl)biphenyl
Formule: C₂₇H₃₃F₃
MW: 414,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD13188632
Numéro CAS: 137529-41-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cd2ffc209389c90930516d1c80c8df021484e9&vid=a6cd2ffc209389c90930516d1c80c8df021484e9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C
Mesomorphic range 101.0 to 260.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité