4,4,5,5-Tetramethyl-2-(triphenylen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Triphenylen-2-ylboronic acid Pinacol ester, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)triphenylene
T3322-1G T3322-5G
TCIAT3322-1GEA 114 EUR InStock
TCIAT3322-1G TCIAT3322-5G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(triphenylen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (par HPLC, azote total)
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(triphenylen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₂₄H₂₃BO₂
MW: 354,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD26401844
Numéro CAS: 890042-13-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4109ff8423fba562544c83f34b0d6e0ca2227d31&vid=4109ff8423fba562544c83f34b0d6e0ca2227d31&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité