4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(2-Tetrahydropyranyloxy)benzeneboronic acid, 4-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)phenylboronic acid, 4-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)benzeneboronic acid, (4-((Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)phenyl)boronic acid
T3325-5G T3325-25G
TCIAT3325-5GEA 62.7 EUR InStock
TCIAT3325-5G TCIAT3325-25G
4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₅BO₄
MW: 222,05 g/mol
Point de fusion: 142°C
Numéro MDL: MFCD02183525
Numéro CAS: 182281-01-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4b54646263026e971a1251c5f822f0e60ae606&vid=fe4b54646263026e971a1251c5f822f0e60ae606&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 109.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité