Isothiocyanate de 4-(trifluorométhoxy)phényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
T3341-1G T3341-5G
TCIAT3341-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAT3341-1G TCIAT3341-5G
Isothiocyanate de 4-(trifluorométhoxy)phényle ≥98.0% (par GC)
Isothiocyanate de 4-(trifluorométhoxy)phényle
Formule: C₈H₄F₃NOS
MW: 219,19 g/mol
Point d'ébullition: 88°C
Point d'éclair: 107°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042412
Numéro CAS: 64285-95-6
ONU: 1760
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53417afaec7f6626c07e36fcbe24f249561edc20&vid=53417afaec7f6626c07e36fcbe24f249561edc20&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité