2,3-Thiophenedicarboxylic anhydride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Thieno[2,3-c]furan-4,6-dione
T3342-1G T3342-5G
TCIAT3342-1GEA 132 EUR InStock
TCIAT3342-1G TCIAT3342-5G
2,3-Thiophenedicarboxylic anhydride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,3-Thiophenedicarboxylic anhydride
Formule: C₆H₂O₃S
MW: 154,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD09832453
Numéro CAS: 6007-83-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03065c744cd74d0bab44113655ece125874c99d5&vid=03065c744cd74d0bab44113655ece125874c99d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité