9,3':6',9''-Tercarbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9'H-9,3':6',9''-Tercarbazole
T3344-200MG T3344-1G
TCIAT3344-200MGEA 52.8 EUR InStock
TCIAT3344-200MG TCIAT3344-1G
9,3':6',9''-Tercarbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
9,3':6',9''-Tercarbazole
Formule: C₃₆H₂₃N₃
MW: 497,60 g/mol
Point de fusion: 285°C
Numéro MDL: MFCD29472452
Numéro CAS: 606129-90-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f248a80258a26a355a09b16576df167b22b6f4f3&vid=f248a80258a26a355a09b16576df167b22b6f4f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité