4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(4-Trifluoromethoxyphenoxy)piperidine
T3349-1G T3349-5G
TCIAT3349-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAT3349-1G TCIAT3349-5G
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine
Formule: C₁₂H₁₄F₃NO₂
MW: 261,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD06656166
Numéro CAS: 287952-67-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=210ecd52240b9370258d21bb5262e231e244a5e1&vid=210ecd52240b9370258d21bb5262e231e244a5e1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité