2-(p-Tolyl)indole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(4-Methylphenyl)indole, 2-(4-Methylphenyl)-1H-indole
T3351-1G T3351-5G
TCIAT3351-1GEA 106 EUR InStock
TCIAT3351-1G TCIAT3351-5G
2-(p-Tolyl)indole ≥98.0% (par GC)
2-(p-Tolyl)indole
Formule: C₁₅H₁₃N
MW: 207,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00087262
Numéro CAS: 55577-25-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8b2cc16415d20c0e99a5a6453b8a947ac40548a&vid=d8b2cc16415d20c0e99a5a6453b8a947ac40548a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 220.0 to 224.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité