4-(Trifluoromethyl)styrene ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(Trifluoromethyl)-4-vinylbenzene
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
T3355-1G T3355-5G
TCIAT3355-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAT3355-1G TCIAT3355-5G
4-(Trifluoromethyl)styrene ≥98.0% (par GC) stabilisé
4-(Trifluoromethyl)styrene
Formule: C₉H₇F₃
MW: 172,15 g/mol
Point d'ébullition: 66°C
Point d'éclair: 42°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075539
Numéro CAS: 402-50-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=caf31c40c7662db97a63b0cc00ecabbdf8a28208&vid=caf31c40c7662db97a63b0cc00ecabbdf8a28208&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité