1,4,7,10-Tetrabenzyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
T3356-1G T3356-5G
TCIAT3356-1GEA 117 EUR InStock
TCIAT3356-1G TCIAT3356-5G
1,4,7,10-Tetrabenzyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane ≥97.0% (par HPLC, azote total)
1,4,7,10-Tetrabenzyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
Formule: C₃₆H₄₄N₄
MW: 532,78 g/mol
Numéro MDL: MFCD05864401
Numéro CAS: 18084-64-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f806865bc8249b179283cffcc697ea60df7838d&vid=0f806865bc8249b179283cffcc697ea60df7838d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité