o-Tolyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T3357-5G T3357-25G
TCIAT3357-5GEA 107 EUR InStock
TCIAT3357-5G TCIAT3357-25G
o-Tolyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par GC)
o-Tolyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₇F₃O₃S
MW: 240,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD29089375
Numéro CAS: 66107-34-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=630f0fd04a838c48142f6177712b4431b90ebe0b&vid=630f0fd04a838c48142f6177712b4431b90ebe0b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité