3-(Perfluoro-n-hexyl)-1,2-propenoxide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Tridecafluoroheptyloxirane, 3-Perfluorohexyl-1,2-epoxypropane
T3365-5G T3365-25G
TCIAT3365-5GEA 172 EUR InStock
TCIAT3365-5G TCIAT3365-25G
3-(Perfluoro-n-hexyl)-1,2-propenoxide ≥98.0% (par GC)
3-(Perfluoro-n-hexyl)-1,2-propenoxide
Formule: C₉H₅F₁₃O
MW: 376,12 g/mol
Point d'ébullition: 154°C
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00042356
Numéro CAS: 38565-52-5
EINECS: 254-004-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9673875e3e45f74b8f5b4a9c92b6baa5f6bd82cc&vid=9673875e3e45f74b8f5b4a9c92b6baa5f6bd82cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité