N,N,N'-Triphenyl-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N1,N1,N4-Triphenylbenzene-1,4-diamine, 4-Anilinotriphenylamine
T3367-200MG T3367-1G
TCIAT3367-200MGEA 60.5 EUR InStock
TCIAT3367-200MG TCIAT3367-1G
N,N,N'-Triphenyl-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (par GC)
N,N,N'-Triphenyl-1,4-phenylenediamine
Formule: C₂₄H₂₀N₂
MW: 336,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD27939629
Numéro CAS: 19606-98-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60ce80163b6039463f9d4ec414e1653371f0dff6&vid=60ce80163b6039463f9d4ec414e1653371f0dff6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité