2-(Trifluorométhyl)benzènesulfonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: α,α,α-Trifluoro-o-toluenesulphonamide
T3368-5G T3368-25G
TCIAT3368-5GEA 67.1 EUR InStock
TCIAT3368-5G TCIAT3368-25G
2-(Trifluorométhyl)benzènesulfonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2-(Trifluorométhyl)benzènesulfonamide
Formule: C₇H₆F₃NO₂S
MW: 225,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042420
Numéro CAS: 1869-24-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11595457c0bccefb0bac880039e49cde02be0c98&vid=11595457c0bccefb0bac880039e49cde02be0c98&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 193.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité