2,4,5-Triiodoimidazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,4,5-Triiodo-1H-imidazole
T3369-1G T3369-5G
TCIAT3369-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAT3369-1G TCIAT3369-5G
2,4,5-Triiodoimidazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,4,5-Triiodoimidazole
Formule: C₃HI₃N₂
MW: 445,77 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068812
Numéro CAS: 1746-25-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a34e9b48b2ffa959144de32ada2b5e383589ad49&vid=a34e9b48b2ffa959144de32ada2b5e383589ad49&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 190.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité