1,3,5-Tri(p-tolyl)benzene ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3,5-Tris(4-Methylphenyl)benzene, 4,4''-Dimethyl-5'-(p-tolyl)-1,1':3',1''-terphenyl
T3370-1G T3370-5G
TCIAT3370-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAT3370-1G TCIAT3370-5G
1,3,5-Tri(p-tolyl)benzene ≥96.0% (par GC)
1,3,5-Tri(p-tolyl)benzene
Formule: C₂₇H₂₄
MW: 348,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD00192798
Numéro CAS: 50446-43-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a1131a642c6e91364ad8165ae88412591e728c9&vid=1a1131a642c6e91364ad8165ae88412591e728c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité