1,2-Bis(diéthylamino)éthane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N1,N1,N2,N2-Tetraethylethane-1,2-diamine, N,N,N',N'-Tetraethylethylenediamine
T3371-5ML T3371-25ML
TCIAT3371-5MLEA 37.4 EUR InStock
TCIAT3371-5ML TCIAT3371-25ML
1,2-Bis(diéthylamino)éthane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,2-Bis(diéthylamino)éthane
Formule: C₁₀H₂₄N₂
MW: 172,31 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Point d'éclair: 58°C
Numéro MDL: MFCD00009055
Numéro CAS: 150-77-6
EINECS: 205-770-3
ONU: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=543c6f45f41261b41d61060a9544bbd625b69b03&vid=543c6f45f41261b41d61060a9544bbd625b69b03&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité