Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T3373-1G T3373-5G
TCIAT3373-1GEA 182 EUR InStock
TCIAT3373-1G TCIAT3373-5G
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol ≥98.0% (par GC)
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol
Formule: C₅H₁₀OS
MW: 118,2 g/mol
Point d'ébullition: 70°C
Numéro MDL: MFCD02942489
Numéro CAS: 29683-23-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e4bfdfebc390228f9353f6c2d80afecd374b9a6&vid=3e4bfdfebc390228f9353f6c2d80afecd374b9a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité