2,4,6-Tribromopyridine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T3375-1G T3375-5G
TCIAT3375-1GEA 109 EUR InStock
TCIAT3375-1G TCIAT3375-5G
2,4,6-Tribromopyridine ≥97.0% (par GC)
2,4,6-Tribromopyridine
Formule: C₅H₂Br₃N
MW: 315,7900 g/mol
Point d'ébullition: 284°C
Numéro MDL: MFCD00234002
Numéro CAS: 2408-70-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01536939e08ce8cb63ab3b7db87b5b4c0e6ec948&vid=01536939e08ce8cb63ab3b7db87b5b4c0e6ec948&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité