Tetrathiafulvalene ≥99.0% (par GC), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
T3380-200MG T3380-1G
TCIAT3380-200MGEA 39.6 EUR InStock
TCIAT3380-200MG TCIAT3380-1G
Tetrathiafulvalene ≥99.0% (par GC), purifié par sublimation
Tetrathiafulvalene
Formule: C₆H₄S₄
Numéro MDL: MFCD00005492
Numéro CAS: 31366-25-3
EINECS: 250-593-7
Merck Index: 14,09242
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ebf0d489d15597e1f5777e81d79255e5fc22953&vid=3ebf0d489d15597e1f5777e81d79255e5fc22953&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 118.0 to 123.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité