1H,1H-Tricosafluorododécane-1-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Tricosafluor-1-dodecanol, 1H,1H-Perfluoro-1-dodecanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Tricosafluoro-1-dodecanol
T3381-1G T3381-5G
TCIAT3381-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAT3381-1G TCIAT3381-5G
1H,1H-Tricosafluorododécane-1-ol ≥98.0% (par GC)
1H,1H-Tricosafluorododécane-1-ol
Formule: C₁₂H₃F₂₃O
MW: 600,12 g/mol
Point d'ébullition: 224°C
Numéro MDL: MFCD00153235
Numéro CAS: 423-65-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3562acdf44573818afe995213903c792be80a5e1&vid=3562acdf44573818afe995213903c792be80a5e1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité