2-(Trifluorométhyl)benzamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T3384-5G T3384-25G
TCIAT3384-5GEA 72.6 EUR InStock
TCIAT3384-5G TCIAT3384-25G
2-(Trifluorométhyl)benzamide ≥98.0% (par GC)
2-(Trifluorométhyl)benzamide
Formule: C₈H₆F₃NO
MW: 189,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014798
Numéro CAS: 360-64-5
EINECS: 206-637-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b05049cb9f073c59ca951336deeca737f5afe6b&vid=9b05049cb9f073c59ca951336deeca737f5afe6b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité