Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triflupromazine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Danger

T3389-5G T3389-25G
TCIAT3389-5GEA 56.1 EUR InStock
TCIAT3389-5G TCIAT3389-25G
Triflupromazine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Triflupromazine hydrochloride


Formule: C₁₈H₂₀ClF₃N₂S
Numéro MDL: MFCD00058103
Numéro CAS: 1098-60-8
EINECS: 214-149-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09685
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44e3adac51ad2de16184cee3efc8aaa0eaafcb11&vid=44e3adac51ad2de16184cee3efc8aaa0eaafcb11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 179.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité