L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T3392-25G T3392-5G
TCIAT3392-25GEA 249 EUR InStock
TCIAT3392-25G TCIAT3392-5G
2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzaldehyde ≥98.0% (par GC)
2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₃Br₃O₂
MW: 358.81 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017320
Numéro CAS: 2737-22-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité