2,4,6-Triphenylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T3394-200MG T3394-1G
TCIAT3394-200MGEA 53.9 EUR InStock
TCIAT3394-200MG TCIAT3394-1G
2,4,6-Triphenylpyridine ≥98.0% (par GC)
2,4,6-Triphenylpyridine
Formule: C₂₃H₁₇N
MW: 307,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014630
Numéro CAS: 580-35-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ee1e39b636662bec495b390c94f66d3957b58f2&vid=8ee1e39b636662bec495b390c94f66d3957b58f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité