trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4-n-pentylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,4,5-Trifluoro-4'-(trans-4-pentylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl, 3,4,5-Trifluoro-4'-(trans-4-pentylcyclohexyl)biphenyl
T3397-1G T3397-5G
TCIAT3397-1GEA 59.4 EUR InStock
TCIAT3397-1G TCIAT3397-5G
trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4-n-pentylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (par GC)
trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4-n-pentylcyclohexyl)biphenyl
Formule: C₂₃H₂₇F₃
MW: 360,464 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09839002
Numéro CAS: 137019-95-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité