4-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(4-pyridyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane, 3-(4-Pyridyl)phenylboronic acid Pinacol ester, 4-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)pyridine
T3399-200MG T3399-1G
TCIAT3399-200MGEA 78.1 EUR InStock
TCIAT3399-200MG TCIAT3399-1G
4-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]pyridine
Formule: C₁₇H₂₀BNO₂
MW: 281,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD20923942
Numéro CAS: 1009033-83-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9900e8a2610f27d1eebcf2dba34345e3a6e2b6eb&vid=9900e8a2610f27d1eebcf2dba34345e3a6e2b6eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité