1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3,5-Trimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole, 1,3,5-Trimethylpyrazole-4-boronic acid Pinacol ester, 1,3,5-Trimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 2-(1,3,5-Trimethyl-4-pyrazolyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
T3409-200MG T3409-1G
TCIAT3409-200MGEA 41.8 EUR InStock
TCIAT3409-200MG TCIAT3409-1G
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₂₁BN₂O₂
MW: 236,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD06659062
Numéro CAS: 844891-04-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45b577831b4a6691455d08aaca0418d153d8aef9&vid=45b577831b4a6691455d08aaca0418d153d8aef9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité