4',6,7-Triméthoxyisoflavone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6,7-Dimethoxy-3-(4-methoxyphenyl)chromone
T3410-1G T3410-5G
TCIAT3410-1GEA 137 EUR InStock
TCIAT3410-1G TCIAT3410-5G
4',6,7-Triméthoxyisoflavone ≥97.0% (par GC)
4',6,7-Triméthoxyisoflavone
Formule: C₁₈H₁₆O₅
MW: 312,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016949
Numéro CAS: 798-61-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ff51252f04fb0294a6b6f56187d71f5b0e0ed94&vid=5ff51252f04fb0294a6b6f56187d71f5b0e0ed94&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité