Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

3,4,6-Trichloropyridazine ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T3417-1G T3417-5G
TCIAT3417-1GEA 22 EUR InStock
TCIAT3417-1G TCIAT3417-5G
3,4,6-Trichloropyridazine ≥97.0% (par GC)
3,4,6-Trichloropyridazine


Formule: C₄HCl₃N₂
MW: 183,4231 g/mol
Point d'ébullition: 98°C
Numéro MDL: MFCD00834957
Numéro CAS: 6082-66-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=151f6fff9548213bf3a2eeb730c0251d09e6b581&vid=151f6fff9548213bf3a2eeb730c0251d09e6b581&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité