2',3,4-Trifluoro-4''-propyl-1,1':4',1''-terphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2',3,4-Trifluoro-4''-propyl-p-terphenyl
T3419-1G T3419-5G
TCIAT3419-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAT3419-1G TCIAT3419-5G
2',3,4-Trifluoro-4''-propyl-1,1':4',1''-terphenyl ≥98.0% (par GC)
2',3,4-Trifluoro-4''-propyl-1,1':4',1''-terphenyl
Formule: C₂₁H₁₇F₃
MW: 326,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD20488039
Numéro CAS: 248936-60-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1e8a466c116394b7e205155876d509e5df1f7a1&vid=d1e8a466c116394b7e205155876d509e5df1f7a1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 71.0 to 87.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité