Acétate de 2,2,2-trifluoroéthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Acetic acid (2,2,2-trifluoroethyl) ester
T3422-5G T3422-25G
TCIAT3422-5GEA 42.9 EUR InStock
TCIAT3422-5G TCIAT3422-25G
Acétate de 2,2,2-trifluoroéthyle ≥97.0% (par GC)
Acétate de 2,2,2-trifluoroéthyle
Formule: C₄H₅F₃O₂
MW: 142,08 g/mol
Point d'ébullition: 78°C
Point d'éclair: 11°C
Numéro MDL: MFCD00198018
Numéro CAS: 406-95-1
ONU: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ba06b8bcc824ab29d203ccbb258bbb83b3406ea&vid=e1b12a8b8a96e1c93a8f865526008c509abf6805&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité