Tetrakis(4-bromophenyl)ethylene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T3423-1G T3423-5G
TCIAT3423-1GEA 104 EUR InStock
TCIAT3423-1G TCIAT3423-5G
Tetrakis(4-bromophenyl)ethylene ≥97.0% (par GC)
Tetrakis(4-bromophenyl)ethylene
Formule: C₂₆H₁₆Br₄
Numéro MDL: MFCD00667761
Numéro CAS: 61326-44-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8f3c87801b56e553cb789bd6cc0a6884952d3e4&vid=f8f3c87801b56e553cb789bd6cc0a6884952d3e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité