Tricyclohexylphosphine oxide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT3430-1GEA 168 EUR InStock
TCIAT3430-1G
Tricyclohexylphosphine oxide ≥98.0% (par GC)
Tricyclohexylphosphine oxide
Formule: C₁₈H₃₃OP
MW: 296,42 g/mol
Point d'ébullition: 210°C
Numéro MDL: MFCD00014298
Numéro CAS: 13689-19-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité