5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
T3431-1G T3431-5G
TCIAT3431-1GEA 79.2 EUR InStock
TCIAT3431-1G TCIAT3431-5G
5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole
Formule: C₆H₅N₅
Numéro MDL: MFCD00068114
Numéro CAS: 33893-89-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité