1,3,5-Tris[4-[bis(4-methoxyphenyl)amino]phenyl]benzene ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
T3437-200MG T3437-1G
TCIAT3437-200MGEA 132 EUR InStock
TCIAT3437-200MG TCIAT3437-1G
1,3,5-Tris[4-[bis(4-methoxyphenyl)amino]phenyl]benzene ≥95.0% (par HPLC)
1,3,5-Tris[4-[bis(4-methoxyphenyl)amino]phenyl]benzene
Formule: C₆₆H₅₇N₃O₆
MW: 988,20 g/mol
Numéro CAS: 142894-38-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15556aa17edc8df0ca8258d1b7d6711dc0c14d28&vid=bd913949969520b89285d655327fc15603943197&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 3.80 and le 4.70 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité