2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (9H-Carbazol-2-yl)boronic acid Pinacol ester, 2-(9H-Carbazol-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
T3441-1G T3441-5G
TCIAT3441-1GEA 106 EUR InStock
TCIAT3441-1G TCIAT3441-5G
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
Formule: C₁₈H₂₀BNO₂
MW: 293,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD07784368
Numéro CAS: 1242412-60-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6c65c05173d63cbcd37d46f5cf5743e4a2e2d0c&vid=d6c65c05173d63cbcd37d46f5cf5743e4a2e2d0c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 195.0 to 200.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité