Tri(cyclohexa-2,5-dien-1-yl)silane ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T3443-200MG T3443-1G
TCIAT3443-200MGEA 71.5 EUR InStock
TCIAT3443-200MG TCIAT3443-1G
Tri(cyclohexa-2,5-dien-1-yl)silane ≥93.0% (par GC)
Tri(cyclohexa-2,5-dien-1-yl)silane
Formule: C₁₈H₂₂Si
MW: 266,46 g/mol
Numéro CAS: 1807776-35-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c313dc238fa1e8726e38ac7211d95d0392b05cea&vid=c313dc238fa1e8726e38ac7211d95d0392b05cea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Melting point 63.0 to 68.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité