[3-(Trifluoromethyl)phenyl](2,4,6-trimethylphenyl)iodonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Mesityl(3-(trifluoromethyl)phenyl)iodonium trifluoromethanesulphonate, Mesityl[3-(trifluoromethyl)phenyl]iodonium triflate
T3445-1G T3445-5G
TCIAT3445-1GEA 109 EUR InStock
TCIAT3445-1G TCIAT3445-5G
[3-(Trifluoromethyl)phenyl](2,4,6-trimethylphenyl)iodonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
[3-(Trifluoromethyl)phenyl](2,4,6-trimethylphenyl)iodonium trifluoromethanesulphonate
Formule: C₁₇H₁₅F₆IO₃S
MW: 540,26 g/mol
Point de fusion: 183°C
Numéro MDL: MFCD20264880
Numéro CAS: 1204518-08-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee384ac87093d6fb874e5d449415755c9a9ae800&vid=ee384ac87093d6fb874e5d449415755c9a9ae800&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité