Phosphate de tris(2-chloroéthyle) ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Phosphoric acid tris(2-chloroethyl) ester
T3447-25G T3447-100G
TCIAT3447-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAT3447-25G TCIAT3447-100G
Phosphate de tris(2-chloroéthyle) ≥93.0% (par GC)
Phosphate de tris(2-chloroéthyle)
Formule: C₆H₁₂Cl₃O₄P
MW: 285,49 g/mol
Point d'ébullition: 146°C
Point d'éclair: 222°C
Numéro MDL: MFCD00000967
Numéro CAS: 115-96-8
EINECS: 204-118-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25088439389faa1275d946e1da6b35c011d96375&vid=25088439389faa1275d946e1da6b35c011d96375&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité