4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzylamine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-[4-(Aminomethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine hydrochloride
T3448-200MG T3448-1G
TCIAT3448-200MGEA 130 EUR InStock
TCIAT3448-200MG TCIAT3448-1G
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzylamine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzylamine hydrochloride
Formule: C₉H₈F₃N₃·HCl
MW: 251,64 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD29765752
Numéro CAS: 1258874-29-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d12e27fee3372182ca24571ea4a94ce3187fef19&vid=d12e27fee3372182ca24571ea4a94ce3187fef19&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité