Etain (II) iodure ≥97.0% (par analyse titrimétrique) pour précurseur de pérovskite
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Tin(II) iodide, Tin diiodide
T3449-1G T3449-5G
TCIAT3449-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAT3449-1G TCIAT3449-5G
Etain (II) iodure ≥97.0% (par analyse titrimétrique) pour précurseur de pérovskite
Etain (II) iodure
Formule: I₂Sn
MW: 372,52 g/mol
Point d'ébullition: 720°C
Point de fusion: 320°C
Numéro MDL: MFCD00049545
Numéro CAS: 10294-70-9
EINECS: 233-667-3
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light red to Yellow to Red powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Water (Vaporization methoed) max. 100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité