2,3,3,5-Tetramethylindolenine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T3458-5G T3458-25G
TCIAT3458-5GEA 44 EUR InStock
TCIAT3458-5G TCIAT3458-25G
2,3,3,5-Tetramethylindolenine ≥98.0% (par GC)
2,3,3,5-Tetramethylindolenine
Formule: C₁₂H₁₅N
MW: 173,26 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Numéro MDL: MFCD03093020
Numéro CAS: 25981-82-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89da13db3f409d62cb9c7111c3458d89d1ecb707&vid=89da13db3f409d62cb9c7111c3458d89d1ecb707&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité