4-(Trifluorométhyl)benzamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T3474-5G T3474-25G
TCIAT3474-5GEA 33 EUR InStock
TCIAT3474-5G TCIAT3474-25G
4-(Trifluorométhyl)benzamide ≥98.0% (par GC)
4-(Trifluorométhyl)benzamide
Formule: C₈H₆F₃NO
Numéro MDL: MFCD00007998
Numéro CAS: 1891-90-3
EINECS: 217-571-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7fc458e394bf3b56c8829e327d804bea5f45a279&vid=7fc458e394bf3b56c8829e327d804bea5f45a279&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 187.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité