trans,trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4'-pentylbicyclohexyl-4-yl)biphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,4,5-Trifluoro-4'-[(trans,trans)-4'-pentyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]-1,1'-biphenyl
T3482-1G T3482-5G
TCIAT3482-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAT3482-1G TCIAT3482-5G
trans,trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4'-pentylbicyclohexyl-4-yl)biphenyl ≥98.0% (par GC)
trans,trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4'-pentylbicyclohexyl-4-yl)biphenyl
Formule: C₂₉H₃₇F₃
MW: 442,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD11053475
Numéro CAS: 137529-43-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité