Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1-Cyanotetraline ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Cyanotetralin, 1-Cyano-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carbonitrile, Tetralin-1-carbonitrile

T3492-1G T3492-5G
TCIAT3492-1GEA 22 EUR InStock
TCIAT3492-1G TCIAT3492-5G
1-Cyanotetraline ≥95.0% (par GC)
1-Cyanotetraline


Formule: C₁₁H₁₁N
MW: 157,216 g/mol
Point d'ébullition: 111°C
Numéro MDL: MFCD08703294
Numéro CAS: 56536-96-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité